Ethyl trans-β-methylcinnamate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl trans-beta-methylcinnamate, Ethyl (2E)-3-phenyl-2-butenoate
428000010 428000050
ACRO428000010EA 49.8 EUR InStock
ACRO428000010 ACRO428000050
Ethyl trans-β-methylcinnamate 97%
Ethyl trans-β-methylcinnamate
Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,24 g/mol
Point d'ébullition: 142…144 °C (20hPa)
Densité: 1.042 g/cm³
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053762
Numéro CAS: 1504-72-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité