N-Acetyl-D-mannosamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cyclic N-Acetyl-D-mannosamine, N-((2R,3S,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide
427530010 427530050
ACRO427530010EA 0 EUR InStock
ACRO427530010 ACRO427530050
N-Acetyl-D-mannosamine 98%
N-Acetyl-D-mannosamine
Formule: C₈H₁₅NO₆
MW: 221,21 g/mol (anhy)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00149493
Numéro CAS: 7772-94-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤11 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +9.5° to +10.5° (20°C, 589 nm) (c=4 in H2O) reading after 1 hour
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité