cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO427641000EA 183 EUR InStock
ACRO427641000 ACRO427640010
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid 98%
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Formule: C₂₂H₃₂O₂
MW: 328,50 g/mol
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,95 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065722
Numéro CAS: 6217-54-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité