3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: NDSB-256, 3-(Benzyldimethylammonio) propane-1-sulphonate, 3-[dimethylbenzylamino]propanesulphonic acid
428070050 428070250
ACRO428070050EA 108 EUR InStock
ACRO428070050 ACRO428070250
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate
Formule: C₁₂H₁₉NO₃S
MW: 257,348 g/mol
Point de fusion: 245…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00225018
Numéro CAS: 81239-45-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité