Trichlorure de bore 10% (p/p) 1 M dans le 2-chloro-2 éthanol, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
428331000.EA 62.5 EUR InStock
428331000.
Trichlorure de bore 10% (p/p) 1 M dans le 2-chloro-2 éthanol, AcroSeal®
Trichlorure de bore
Formule: BCl₃
MW: 117,17 g/mol
Densité: 1,26 g/cm³
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011313
Numéro CAS: 10294-34-5
ONU: 3390
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité