Méthylcellulose, 400 cP (2% H₂O)
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO428430500EA 33.4 EUR InStock
ACRO428430500 ACRO428432500 ACRO428430010
Méthylcellulose, 400 cP (2% H₂O)
Methyl cellulose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081763
Numéro CAS: 9004-67-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellowish-white to greyish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Viscosity 300 to 560 cP (2 % in water at 20°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité