3-Méthylisoquinoléine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
428440010 428440050
ACRO428440010EA 68.1 EUR InStock
ACRO428440010 ACRO428440050
3-Méthylisoquinoléine 98%
3-Méthylisoquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024139
Numéro CAS: 1125-80-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 60 to 67 °C
HPLC ≥97.5 %
Density (15 °C) ≥0.79 kg/dm³
Aromatics ≤0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité