1-Hydroxy-2-naphtoate de méthyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, 1-Hydroxy-β-naphthoic acid methyl ester, Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
428470010 428470050
ACRO428470010EA 42.1 EUR InStock
ACRO428470010 ACRO428470050
1-Hydroxy-2-naphtoate de méthyle
1-Hydroxy-2-naphtoate de méthyle
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043823
Numéro CAS: 948-03-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité