4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
428490010 428490050
ACRO428490010EA 137 EUR InStock
ACRO428490010 ACRO428490050
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Formule: C₇H₆ClN
MW: 139,58 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03093912
Numéro CAS: 352530-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
NMR consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité