Tris(trimethylsilyl)phosphite 92%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tris(trimethylsilyl)phosphite
428520050 428520250 428521000
ACRO428520050EA 71.8 EUR InStock
ACRO428520050 ACRO428520250 ACRO428521000
Tris(trimethylsilyl)phosphite 92%
Tris(trimethylsilyl)phosphite
Formule: C₉H₂₇O₃PSi₃
MW: 298,54 g/mol
Point d'ébullition: 78…81 °C (8.3 mmHg)
Densité: 0.893 g/cm³
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015588
Numéro CAS: 1795-31-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité