Glycinate de benzyle chlorhydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
428540010 428540050 428540250
ACRO428540010EA 31.9 EUR InStock
ACRO428540010 ACRO428540050 ACRO428540250
Glycinate de benzyle chlorhydrate 97%
Glycinate de benzyle chlorhydrate
Formule: C₉H₁₂ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035442
Numéro CAS: 2462-31-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR consistent with structure
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité