EGTA-Na4 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO428570100EA 95.5 EUR InStock
ACRO428570100 ACRO428570500
EGTA-Na4 95%
EGTA-Na4
Formule: C₁₄H₂₀N₂Na₄O₁₀
MW: 468,28 g/mol
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274420
Numéro CAS: 13368-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 18.46 to 20.82 % (ICP on dried sample)
Loss on drying ≤20 % (110°C, 16 hrs)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité