Chloromethyl phenyl sulphone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: ((Chloromethyl)sulphonyl)benzene, 1-(Chloromethylsulphonyl)benzene, Phenyl Chloromethyl Sulphone
428740050 428740250
ACRO428740050EA 103 EUR InStock
ACRO428740050 ACRO428740250
Chloromethyl phenyl sulphone 99%
Chloromethyl phenyl sulphone
Formule: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,64 g/mol
Point de fusion: 51…53 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007551
Numéro CAS: 7205-98-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Free alkali (KOH) ≤1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité