7-Methoxy-2-naphthol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Methoxynaphthalen-2-ol
428870050 428870250
ACRO428870050EA 37.3 EUR InStock
ACRO428870050 ACRO428870250
7-Methoxy-2-naphthol 97%
7-Methoxy-2-naphthol
Formule: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,2000 g/mol
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075494
Numéro CAS: 5060-82-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité