Tétrahydroborate de lithium 10% (p/p) 4 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
428888000 428881000
428888000.EA 582 EUR InStock
428888000. 428881000.
Tétrahydroborate de lithium 10% (p/p) 4 M dans le THF, AcroSeal®
Tétrahydroborate de lithium
Formule: H₄BLi
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 274 - 277 °C
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011088
Numéro CAS: 16949-15-8
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Hazy colorless to grey Solution
Strength 3.8 to 4.3 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité