3-Bromobenzylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanamine
428960010 428960050 428960250
ACRO428960010EA 28.7 EUR InStock
ACRO428960010 ACRO428960050 ACRO428960250
3-Bromobenzylamine 95%
3-Bromobenzylamine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01026119
Numéro CAS: 10269-01-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité