Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% (p/p) 2.7 M dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
428981000.EA 457 EUR InStock
428981000.
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% (p/p) 2.7 M dans le toluène, AcroSeal®
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride
Formule: C₆H₁₄F₃NO₂S
MW: 221,24 g/mol
Densité: 1,2 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321415
Numéro CAS: 202289-38-1
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark yellow to orange Liquid
NMR ≥95 % (On neat substance)
Titration with HClO4 ≥50 %
GC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité