Dess-Martin periodinane 15% (p/p) dans le dichloromethane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
429001000.EA 464 EUR InStock
429001000.
Dess-Martin periodinane 15% (p/p) dans le dichloromethane, AcroSeal®
Dess-Martin periodinane
Formule: C₁₃H₁₃IO₈
MW: 424,15 g/mol
Densité: 1,362 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130127
Numéro CAS: 87413-09-0
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Iodometric 10 to 15 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité