2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% (p/p) dans le DMF, anhydre, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
429111000.EA 275 EUR InStock
429111000.
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% (p/p) dans le DMF, anhydre, AcroSeal®
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane
Formule: C₉H₂₁O₆P₃
MW: 318,19 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C
Densité: 1,09 g/cm³
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006583
Numéro CAS: 68957-94-8
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Solution
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Assay ≥50 % Solids
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité