Orthoformiate de triméthyle, anhydre 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
429281000 429288000
429281000.EA 49.7 EUR InStock
429281000. 429288000.
Orthoformiate de triméthyle, anhydre 99+%, AcroSeal®
Orthoformiate de triméthyle
Formule: C₄H₁₀O₃
Point d'ébullition: 101…102 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008483
Numéro CAS: 149-73-5
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité