2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% (p/p) dans l'éthyl acétate, anhydre, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
429311000.EA 227 EUR InStock
429311000.
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% (p/p) dans l'éthyl acétate, anhydre, AcroSeal®
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane
Formule: C₉H₂₁O₆P₃
MW: 318,19 g/mol
Point d'ébullition: 77,2 °C
Densité: 1,069 g/cm³
Point d'éclair: –5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006583
Numéro CAS: 68957-94-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to amber Solution
Assay ≥50 % w/w Solids
Alkalinity ≤0.03 % (as Ca(OH)2)
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité