1,4-Benzodioxanne-5-ylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO429370010EA 202 EUR InStock
ACRO429370010 ACRO429370050
1,4-Benzodioxanne-5-ylamine 95%
1,4-Benzodioxanne-5-ylamine
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,1626 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03695459
Numéro CAS: 16081-45-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear brown to purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Sulfite (SO3) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité