1-Methyl-1H-indazol-5-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-1-methyl-1H-indazole, 1-methyl-1H-indazole-5-amine, 1-METHYL-1H-INDAZOL-5-AMINE
429520010 429520050
ACRO429520010EA 82.5 EUR InStock
ACRO429520010 ACRO429520050
1-Methyl-1H-indazol-5-amine 97%
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Formule: C₈H₉N₃
MW: 147,181 g/mol
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03305455
Numéro CAS: 50593-24-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
HPLC ≥97.0 %
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité