2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
429570010 429570050
ACRO429570010EA 132 EUR InStock
ACRO429570010 ACRO429570050
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂S
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203554
Numéro CAS: 40283-46-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité