1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO429600010EA 195 EUR InStock
ACRO429600010
1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 229…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804572
Numéro CAS: 677304-69-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 233 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité