2',6'-Dichloroacétophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO429740050EA 193 EUR InStock
ACRO429740050 ACRO429740010
2',6'-Dichloroacétophénone 97%
2',6'-Dichloroacétophénone
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point de fusion: 41…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016339
Numéro CAS: 2040-05-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité