2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
429810010 429812500
ACRO429810010EA 163 EUR InStock
ACRO429810010 ACRO429812500
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₂ClFN₂
Point d'ébullition: 149…162 °C (1013hPa)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788197
Numéro CAS: 62802-42-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤4 ppm
Loss on ignition ≤32.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité