2-Cyanopyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Cyanopyrimidine
429820050 429820250
ACRO429820050EA 37.1 EUR InStock
ACRO429820050 ACRO429820250
2-Cyanopyrimidine 98%
2-Cyanopyrimidine
Formule: C₅H₃N₃
MW: 105,1 g/mol
Point de fusion: 37…41 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160513
Numéro CAS: 14080-23-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 42 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +96° to +107° (20 °C, 589 nm) (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité