L-Adrenaline bitartrate 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: L-Adrenaline Hydrogen Bitartrate, L-Epinephrine Hydrogen Bitartrate, (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, L-Epinephrine Bitartrate
430140010 430140050 430140250
ACRO430140010EA 36.4 EUR InStock
ACRO430140010 ACRO430140050 ACRO430140250
L-Adrenaline bitartrate 98+%
L-Adrenaline bitartrate
Formule: C₉H₁₃NO₃
MW: 333,29 g/mol
Point de fusion: 155 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00035077
Numéro CAS: 51-42-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C (Dec)
Loss on drying ≤0.5 %
Specific optical rotation -20° to -24° (20 °C, 589 nm) (c=4,1M HCl)
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité