Resveratrol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO430075000EA 488 EUR InStock
ACRO430075000
Resveratrol 99%
Resveratrol
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Point de fusion: 261…263 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133799
Numéro CAS: 501-36-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 257 to 264 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité