1H-Indazole-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO430090010EA 155 EUR InStock
ACRO430090010
1H-Indazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 209,5…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840644
Numéro CAS: 677306-38-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 212 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité