6-Quinolineboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Quinolin-6-ylboronic acid, Quinoline-6-boronic acid
430200010 430200050
ACRO430200010EA 127 EUR InStock
ACRO430200010 ACRO430200050
6-Quinolineboronic acid 97%
6-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
MW: 172,98 g/mol
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093100
Numéro CAS: 376581-24-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤25 APHA
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Non-volatile matter ≤0.005 %
Acidity ≤0.0004 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité