3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid, (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
430520010 430522500
ACRO430520010EA 570 EUR InStock
ACRO430520010 ACRO430522500
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₅BF₃NO₂
MW: 190,9156 g/mol
Point de fusion: 260…262.6 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09952041
Numéro CAS: 947533-51-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité