Acide (2-nitrophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy(2-nitrophenyl)borane, (2-Nitrophenyl)boronic acid, 2-Nitrobenzeneboronic acid, (2-Nitrophenyl)metaboric acid
430590010 430590050
ACRO430590010EA 71.4 EUR InStock
ACRO430590010 ACRO430590050
Acide (2-nitrophényl)métaborique 97%
Acide (2-nitrophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Point de fusion: 147…152 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00161358
Numéro CAS: 5570-19-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité