3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
430620010 430620100
ACRO430620010EA 35.4 EUR InStock
ACRO430620010 ACRO430620100
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Point de fusion: 228.3…231.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039010
Numéro CAS: 175883-63-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité