Acide hydrobromique 33% (p/p) dans l'acide acétique glaciale, AcroSeal®, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
430691000 430698000
430691000.EA 46.1 EUR InStock
430691000. 430698000.
Acide hydrobromique 33% (p/p) dans l'acide acétique glaciale, AcroSeal®, pur
Acide hydrobromique
Formule: HBr
Densité: 1.42 g/cm³
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage)
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH 31.5 to 36.5 %
HPLC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité