1-Pentène 97%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
430731000.EA 59.9 EUR InStock
430731000.
1-Pentène 97%, AcroSeal®
1-Pentène
Formule: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Point d'ébullition: 30 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –165 °C
Densité: 0,64 g/cm³
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003567
Numéro CAS: 109-67-1
ONU: 1108
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3704 to 1.3724 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité