Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorure de succinyle ∼95%, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

430801000.EA 62.3 EUR InStock
430801000.
Dichlorure de succinyle ∼95%, AcroSeal®
Dichlorure de succinyle


Formule: C₄H₄Cl₂O₂
MW: 154,98 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 16…17 °C
Densité: 1,407 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000749
Numéro CAS: 543-20-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité