Chloroformiate d'isobutyle 98%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
430811000.EA 39 EUR InStock
430811000.
Chloroformiate d'isobutyle 98%, AcroSeal®
Chloroformiate d'isobutyle
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Point d'ébullition: 128,7 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,0475 g/cm³
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000642
Numéro CAS: 543-27-1
ONU: 3489
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
GC ≤1 % isobutyl carbonate
Color scale ≤100 APHA
Acidity ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité