Disulfure de diméthyle 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diméthyle disulfure
430821000.EA 22.4 EUR InStock
430821000.
Disulfure de diméthyle 99%, AcroSeal®
Disulfure de diméthyle
Formule: C₂H₆S₂
MW: 94,2 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 1,0625 g/cm³
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008561
Numéro CAS: 624-92-0
ONU: 2381
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5243 to 1.5263 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.06 %
GC ≤1 % Methylmercaptan content
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité