Sulfate de diméthyle 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
430830010 430831000
430830010.EA 86.8 EUR InStock
430830010. 430831000.
Sulfate de diméthyle 99+%, AcroSeal®
Sulfate de diméthyle
Formule: C₂H₆O₄S
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 188 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1.33 g/cm³
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008416
Numéro CAS: 77-78-1
ONU: 1595
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Acidity ≤0.2 % (as Sulfuric acid)
Titration 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité