L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dichloro(diméthyl)silane 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
430881000 430888000
430881000.EA 21.9 EUR InStock
430881000. 430888000.
Dichloro(diméthyl)silane 99+%, AcroSeal®
Dichloro(diméthyl)silane
Formule: C₂H₆Cl₂Si
MW: 129.06 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: –9 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000491
Numéro CAS: 75-78-5
ONU: 1162
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité