Dichloro(diphényl)silane 97%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
430891000.EA 36.7 EUR InStock
430891000. 430898000.
Dichloro(diphényl)silane 97%, AcroSeal®
Dichloro(diphényl)silane
Formule: C₁₂H₁₀Cl₂Si
MW: 253,2 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,204 g/cm³
Point d'éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000489
Numéro CAS: 80-10-4
ONU: 1769
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité