(3-Aminopropyl)triéthoxysilane 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
430941000 430948000
430941000.EA 70.5 EUR InStock
430941000. 430948000.
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane 99%, AcroSeal®
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Point d'ébullition: 217 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.942 g/cm³
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008207
Numéro CAS: 919-30-2
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité