1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
431040050 431040010
ACRO431040050EA 239 EUR InStock
ACRO431040050 ACRO431040010
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Point de fusion: 180.6…180.8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738282
Numéro CAS: 669050-69-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité