2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine, alpha, alpha-Dimethyl-4-fluorobenzylamine
431060010 431060050
ACRO431060010EA 140 EUR InStock
ACRO431060010 ACRO431060050
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Formule: C₉H₁₂FN
MW: 153,2 g/mol
Point d'ébullition: 40 °C (7mbar)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07777176
Numéro CAS: 17797-10-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité