Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
432400010 432400050
ACRO432400010EA 140 EUR InStock
ACRO432400010 ACRO432400050
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₃
Point de fusion: 67…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774245
Numéro CAS: 136663-21-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité