5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
431170010 431170050
ACRO431170010EA 200 EUR InStock
ACRO431170010 ACRO431170050
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Point de fusion: 255.4…255.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14706162
Numéro CAS: 400071-95-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité