5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431880500.EA 149 EUR InStock
431880500.
5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide
Formule: C₇H₆BrFMgO
MW: 229,331 g/mol
Densité: 0,948 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311481
Numéro CAS: 188132-02-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 %
Specific optical rotation +53° to +59° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité