N,N-Dimethylacrylamide 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 500 ppm
432021000 432025000
ACRO432021000EA 72.3 EUR InStock
ACRO432021000 ACRO432025000
N,N-Dimethylacrylamide 99% stabilisé
N,N-Dimethylacrylamide
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (20 mmHg)
Densité: 0.962 g/cm³
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008626
Numéro CAS: 2680-03-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 500 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité